Learn More
Tork Papel de limpieza Reflex Plus M4
Código de producto. 30243694 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
6 rollos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30243694 Azul 6 rollos
30243777 Blanco 6 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30243694 Proveedor Tork N.º de proveedor 473391
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El multiusos de 2 capas Tork El papel limpiador Reflex Wiping Paper Plus es ideal para limpiar líquidos y secar las manos. Este documento se puede utilizar tanto en Tork Dispensador de alimentación central de hojas individuales Reflex, que se adapta al flujo de trabajo de su equipo, reduce el consumo y minimiza el riesgo de contaminación cruzada.
  • Reduzca los niveles de consumo hasta en un 37% con nuestro ingenioso dispensador de alimentación central de hojas individuales.
  • Ahorre tiempo y energía: el SmartCore™ La extracción del núcleo permite un rellenado rápido y sencillo.
  • Limpiar derrames y suciedad es sencillo con este papel de limpieza altamente absorbente.
  • Seque las manos de manera más eficiente y genere menos desechos con nuestro paño suave y resistente. Tork Papel de limpieza Reflex Plus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Papel limpiador
Longitud (imperial) 164.92 yd.
Longitud (métrico) 150.8 m
Anchura (imperial) 7,64 in
Anchura (métrico) 19.4 cm
Material Paper
Certificaciones/conformidad Etiqueta ecológica de la UE, FSC Crédito MIX, BRC-IoP, FSC Cadena de custodia, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Color Azul
Tela 2-ply
Certificaciones/conformidad (Europa) Etiqueta ecológica de la UE, FSC Crédito MIX, BRC-IoP, FSC Cadena de custodia, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001