Learn More
3M™ Gafas de seguridad antiarañazos y antivaho Refine serie 300
Código de producto. 11975482 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color de marco:
Azul
Bronce
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color de marco Tamaño de la unidad
11975482 Azul cada uno
12663565 Bronce cada uno
12980335 Azul cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11975482 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000032505
Cantidad Precio
1 13.16€ / paquete de 1
20 11.99€ / paquete de 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Proporcionan una cobertura excelente con menos huecos en los que residuos flotantes peligrosos pueden dañar los ojos. Las gafas de seguridad antiarañazos y antivaho 3M™ Refine serie 300 se han diseñado especialmente para adaptarse a las formas de cabeza y cara más pequeñas.
  • Disponibles en 2 colores de lente
  • Diseño de montura fino para usuarios más jóvenes o mujeres
  • Protección lateral integrada para mayor protección
  • El puente nasal blando y ajustable con almohadillas proporciona un ajuste cómodo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad; gafas de seguridad
Color de marco Azul
N.° por paquete 1/paquete
Lens Material Policarbonato