Learn More
Labcon Gradillas recargables para puntas LabCon
Código de producto. 16621963 Tienda Labcon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Puntas (10 a 1250 μl)
Puntas (Labcon de 10 μl)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
16621963 Puntas (10 a 1250 μl) paquete de 10
16681963 Puntas (Labcon de 10 μl) paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16621963 Proveedor Labcon N.º de proveedor 12109600069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.20€
    26.92€ / paquete de 10
    Ahorro 4.28€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con recargas de puntas de pipeta Eclipse™
  • Gradilla de puntas de pipeta
  • Rellenable
  • Con tapa transparente con bisagras
  • Hecho en USA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Morado
Admite Puntas (10 a 1250 μl)
Material Polipropileno
Posiciones Admite una plataforma de recarga de 96 puntas
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Manejo de líquidos
Envase 10 gradillas/paq.; 10 paq./caja
Cantidad 10 gradillas/paq.
Condiciones de envío RT
Tamaño 10-1250 μPuntas en L
Tipo de producto Recipiente de recarga vacío con tapa