Learn More
Labcon™ Gradillas recargables para puntas de recarga Eclipse™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16661963
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Puntas de pipeta (10 μL)
Puntas de pipeta (10 a 1250 μL)
Puntas de pipeta (10 a 250 μL)
Puntas de pipeta (100 a 1250 μL)
Puntas de pipeta (1000 a 1250 μL)
Color:
Morado
Varios
Verde azulado
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Color unitSize
16661963 Puntas de pipeta (10 a 250 μL) Morado paquete de 10
16631963 Puntas de pipeta (1000 a 1250 μL) Morado paquete de 6
16641963 Puntas de pipeta (100 a 1250 μL) Morado paquete de 6
16651963 Puntas de pipeta (100 a 1250 μL) Varios paquete de 6
16671963 Puntas de pipeta (10 a 1250 μL) Varios paquete de 10
17567876 Puntas de pipeta (10 μL) Verde azulado paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16661963 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 12809600069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.80€
    15.73€ / paquete de 10
    Ahorro 1.07€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cada gradilla está diseñada para albergar una recarga de 96 puntas.
  • Gradilla de puntas de pipeta
  • Rellenable
  • Con tapa transparente con bisagras
  • Para su uso con recargas de puntas de pipeta Eclipse™
  • Admite una plataforma de recarga de 96 puntas
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Morado
Admite Puntas de pipeta (10 a 250 μL)
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Manejo de líquidos
N.° por paquete 10/paq.
Cantidad 10 gradillas/paquete, 10 paquete/caja
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Rellenable