Descripción
- Gradilla de puntas de pipeta
- Rellenable
- Con tapa transparente con bisagras
- Para su uso con recargas de puntas de pipeta Eclipse™
- Admite una plataforma de recarga de 96 puntas
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Varios |
| Admite | Puntas de pipeta (100 a 1250 μL) |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Manejo de líquidos |
| N.° por paquete | 6/paq. |
| Cantidad | 6 gradillas/paquete, 8 paquete/caja |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |