Learn More
Hanna Instruments™ Electrodo de pH digital rellenable
Código de producto. 15198239
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Pin coincidente
Sin PIN coincidente
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
15198239 Pin coincidente 1 PCS
15178239 Sin PIN coincidente cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15198239 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI11311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    490.91€
    350.54€ / paquete de 1
    Ahorro 140.37€
    28% Descuento
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipos de conector Conector de 3,5 mm
Junta Cerámica única, de 15 a 20 μl/h
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 13
Temperatura de funcionamiento (métrico) -5°C a +100°C
Tipo Electrodo de pH
Incluye Pin coincidente
Longitud del cable (métrico) 1 m
Diámetro del tapón (métrico) 9,5 mm