Learn More
KGW Isotherm™ Recarga para recipiente Dewar cilíndrico de vidrio de borosilicato de 2000 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 120mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Refrigeración de muestras pequeñas, almacenamiento: nitrógeno líquido (LN2), hielo seco (CO2) y otros refrigerantes |
| Altura interior (métrico) | 290 mm |
| Altura (métrico) | 345 mm |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Diámetro interior (métrico) | 100mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |