Learn More
SI Analytics™ Electrodo de referencia
Código de producto. 10024211 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
Cabezal de cierre de rosca
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
10024211 Cabezal de cierre de rosca cada uno
1 options
Código de producto. 10024211 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285111767
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
El electrodo de referencia SI Analytics™ es un electrodo de bajo mantenimiento con cabeza de cierre de rosca.
  • Referencia de Ag/AgCl
  • Diafragma de PVDF
  • Electrolito en pasta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Cabezal de cierre de rosca
Material Eje de PVDF
Tipo B 1881 HD
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +100 °C
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm