Learn More
STEMCELL Technologies Refametinib
Código de producto. 17150212
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
17150212 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 17150212 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 73374
MEK/ERK Pathway Inhibitor; Inhibits MEK1 and MEK2
  • Refametinib is an inhibitor of both mitogen-activated protein kinase kinases 1 (MEK1) and 2 (MEK2) with IC50 values of 19 and 47 nM respectively
  • It binds in an allosteric site adjacent to the ATP pocket and is selective for MEK1/2 versus 205 other kinases (Iverson et al.)
Especificaciones
CAS 923032-37-5
Sinónimo BAY-86-9766; RDEA119
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C19H20F3IN2O5S
Pureza ≥95%