Descripción
La unión reductora para columnas preparativas Thermo Scientific™ conecta columnas preparativas de 30 a 50 mm de D.I. a tubos de 0,0625 pulg.
- Fabricado con acero inoxidable
- Orificio 1,0 mm
- Sin fritado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Unión reductora |
| Descripción | Conecta columnas preparativas de 30 a 50 mm de D.I. a tubos de 0,625 pulg; orificio de 1,0 mm; sin fritado |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Columna preparativa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.