Learn More
Haloperidol reducido, TRC
Código de producto. 30137055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137055 50 mg 50 miligramos
30003283 25 mg 25 miligramos
30005528 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137055 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR14240050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34104-67-1
Fórmula molecular C21 H25 Cl F N O2
Peso molecular (g/mol) 377.88
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)-1-[4-(4-fluorofenil)-4-hidroxibutil]piperidina-4-ol
SMILES OC(CCCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(F)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reduced Haloperidol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,20,25-26H,1-2,11-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.1558