Learn More
Haloperidol-d4 reducido, TRC
Código de producto. 30415652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30415652 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30415652 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR14240210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reduced Haloperidol-d4
CAS 1246820-79-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21H21D4ClFNO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-(4-Chlorophenyl)-α-(4-fluorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinebutanol-d4, R 2572-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,20,25-26H,1-2,11-15H2/i5D,6D,7D,8D
SMILES FC1=CC=C(C(CCCN2CCC(O)(C3=C([2H])C([2H])=C(Cl)C([2H])=C3[2H])CC2)O)C=C1
Nombre IUPAC 4-(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriofenil)-1-[4-(4-fluorofenil)-4-hidroxibutil]piperidin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 381.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.1809
Porcentaje de pureza >95