Learn More
SI Analytics™ Solución Redox, Pt/Calomel de 430 mV, Pt/Ag/AgCl de 470 mV
Código de producto. 10664471 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
250 ml
60 ampollas/20 ml
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ML
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10664471 1000 mL 1000 ml
11964739 250 ml 250 ML
10340641 60 ampollas/20 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10664471 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285138184
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
La solución redox SI Analytics™, 430 mV Pt/Calomel, 470mV Pt/AG/AgCl está diseñada para utilizarse en pruebas de redox.
  • GHS07: Irritación cutánea 2 H315 Provoca irritación cutánea, ocular 2 H319 Provoca irritación ocular grave
  • Consejos de prudencia: P280Llevar guantes/gafas/máscara de protección. P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P321 Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta). P332+P313 En caso de irritación cutánea: Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
  • Ingredientes con valores límite que precisan de control en el lugar de trabajo: 7664-93-9 ácido sulfúrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 102 °C
Color Amarillo claro
Conductividad 430 Pt/Kalomel, 470 Pt/Ag/Agcl
Tipo de solución de llenado Redox
Olor Inodoro
Envase Frasco DURAN™
Intervalo de pH -0.1
Cantidad 1000 mL
Solubilidad Completamente miscible en agua
Presión de vapor 23 hPa
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Redox testing solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid