Learn More
Skytec Canjear guantes de trabajo ecológicos
Código de producto. 17881664 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6, XS
7, Pequeño
8, Medio
9, Grande
10, XL
11, 2XL
Tamaño de la unidad:
10 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17881664 11, 2XL 10 pares
17871654 6, XS 10 pares
17881654 7, Pequeño 10 pares
17821664 8, Medio 10 pares
17841664 9, Grande 10 pares
17851664 10, XL 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17881664 Proveedor Skytec N.º de proveedor SKG00032EL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.45€
    31.30€ / 10 pares
    Ahorro 14.15€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Los guantes de trabajo ecológicos Redeem son guantes multiusos respetuosos con el medio ambiente fabricados con poliéster reciclado y espuma de nitrilo en la palma.
  • Forro suave y ligero fabricado con 50% poliéster reciclado equivalente a 1 botella de plástico de 500 mL (PET )
  • El revestimiento de espuma de nitrilo flexible y duradero proporciona un agarre seguro y una excelente resistencia a la abrasión.
  • Recubrimiento ultrafino para máxima sensibilidad táctil.
  • Empaquetado por 10 pares en una bolsa de plástico biodegradable.
  • Los guantes están certificados por el GRS (Global recycled Standard)
  • Forro ajustado para una experiencia de uso cómoda.
  • La muñeca elástica proporciona un ajuste seguro.
Specifications
Certificaciones/conformidad CE CAT II
Certificaciones/conformidad (Europa) EN388, EN420
Chlorinated No
Área revestida Palm
Estructura Tejido
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Verde, Negro
Cut Resistance Rating ANSI A1
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Hand Específico
Latex Free No
Material Poliéster, Poliéster reciclado, Nitrilo
Tipo de producto Guante de trabajo ecológico
Tamaño 11, 2XL
Para utilizar con (aplicación) Manipulación en general
Estilo de puño de los guantes Elastizado
Estilo de pulgar Recto
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 240 mm