Description
- Forro suave y ligero fabricado con 50% poliéster reciclado equivalente a 1 botella de plástico de 500 mL (PET )
- El revestimiento de espuma de nitrilo flexible y duradero proporciona un agarre seguro y una excelente resistencia a la abrasión.
- Recubrimiento ultrafino para máxima sensibilidad táctil.
- Empaquetado por 10 pares en una bolsa de plástico biodegradable.
- Los guantes están certificados por el GRS (Global recycled Standard)
- Forro ajustado para una experiencia de uso cómoda.
- La muñeca elástica proporciona un ajuste seguro.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | CE CAT II |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN388, EN420 |
| Chlorinated | No |
| Área revestida | Palm |
| Estructura | Tejido |
| Coating Material | Espuma de nitrilo |
| Color | Verde, Negro |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Hand | Específico |
| Show More |