Description
- La señalización de las rutas de transporte debe ser flexible y duradera, ya que se adapta constantemente a las demandas y necesidades cambiantes dentro de sus instalaciones o almacén.
- Película de advertencia autoadhesiva para marcar pilares, pilones, bordes de muros y arcos de puertas.
Specifications
Specifications
| Alternate Part Number | 255297 |
| Descripción | Cinta de advertencia - Roja/Blanca |
| Dimensiones (L x An) | 33 m x 75 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Columnas de marcado, pilones, los bordes de las paredes, arco de puerta, rutas de transporte |
| Longitud (imperial) | 108.3 ft. |
| Longitud (métrico) | 33 m |
| Cantidad de embalaje | 1 rollo |
| Grosor | 0,138 mm |
| Anchura (imperial) | 2,95 in |
| Anchura (métrico) | 75,00 mm |
| Show More |