Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de laboratorio
Código de producto. 10758921
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diámetro exterior (imperial):
8 mm
9 mm
11 mm
12 mm
14 mm
17 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 metros
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10758921 5 mm 8 mm 25 metros
10332040 8 mm 12 mm 25 metros
10387819 10 mm 14 mm 25 metros
10088439 6 mm 9 mm 25 metros
10599271 12 mm 17 mm 1 metro
15932921 12 mm 17 mm 25 metros
10324091 7 mm 11 mm 1 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10758921 Proveedor Deutsch Neumann™ N.º de proveedor 3010508
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona flexibilidad, resistencia a desgarros y resistencia para uso general en laboratorio. Los tubos de laboratorio Deutsch Neumann™ se han fabricado con caucho natural de color rojo.
  • Durómetro 50 Shore A
  • Buena memoria elástica
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008
Diámetro interior (métrico) 5 mm
Material Caucho
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Longitud global (métrico) 25 m
Grosor (métrico) 1,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Para uso en laboratorios
Color Rojo