Learn More
Scilabub™ Guante resistente al calor rojo
Código de producto. 12392229
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
1 par
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12392229 Grande 1 par
11873841 Grande paquete de 2
11803841 Medio paquete de 2
12382229 Medio 1 par
11863801 Pequeño paquete de 2
12372229 Pequeño 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12392229 Proveedor Scilabub™ N.º de proveedor GLO/NL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.51€
    154.38€ / 1 pares
    Ahorro 154.13€
    49% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Estos guantes de poliamida roja Nomex™ resistentes al calor soportan hasta 260 °C (temperatura de trabajo, solo calor seco) y están hechos de un tejido de punto para una mayor comodidad.
  • Resistente al calor (temperatura °de trabajo de 260 °C, solo calor seco)
  • Baja conductividad térmica
  • Libres de asbesto
  • Grosor doble
  • Tejido de punto para una mayor comodidad
  • No se contraen ni se derriten
  • No se ven afectados por los lavados
  • Resistente
  • Cumple con EN338: 2 X 4 X y EN407: 41324X
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN338: 2 X 4 X y EN407: 41324X
Clasificación Nomex III
Color Rojo
Latex Free Sí
Material Nomex
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes
Tamaño Grande
Cantidad 1 unidad
Resistente a Altas temperaturas
Longitud (métrico) 300 mm