Learn More
3M™ Orejeras plegables rojas
Descripción
- Orejeras dieléctricas económicas y cómodas
- Perfil bajo y ligero
- Las almohadillas son suaves y anchas, lo cual reduce la presión alrededor de las orejas y mejora la comodidad y el uso.
- Dieléctricas: sin piezas metálicas.
- Color rojo brillante para aumentar la visibilidad y mejorar el cumplimiento.
- Se pueden plegar para facilitar el almacenamiento cuando no se están usando.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 28 dB |
| Tipo de producto | Orejeras |
| Dieléctrico/a/s | Sí |
| Modelo | Plegables |
| Foldable | Sí |