Learn More
Gilac™ Contenedor HACCP rectangular y tapa, 400 x 300
Descripción
- Recipiente HACCP de plástico rectangular para alimentos de 400 x 300
- Para grandes volúmenes de almacenamiento, la tapa puede soportar el peso de cargas pesadas.
- Recipiente multiusos
- Cartucho de identificación regrabable para seguimiento de inventario.
- Sin lagunas ni superposiciones
- Se puede lavar a máquina
- Asas empotradas para un mejor manejo
- Apilable sin tapa
- Compatible con todas las plataformas rodantes de 4 y 6 ruedas de GILAC
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Contenedor de alimentos |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Verde |
| Forma | Rectangulares |
| Capacidad (imperial) | 3,2 gal. |
| Capacidad (métrico) | 12 L |
| Certificaciones/conformidad | Certificación para el contacto con alimentos |
| Modelo | Apilable |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40 °F a +194 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40 °C a +90 °C |