Learn More
Gilac™ Contenedor HACCP rectangular y tapa, 600 x 400 mm
Descripción
- Contenedor de plástico HACCP rectangular para alimentos de 600 x 400
- Para grandes volúmenes de almacenamiento, la tapa soporta cargas elevadas
- Bandeja multiusos
- Cartucho de identificación regrabable para seguimiento de inventario.
- Diseño sin zona de retención
- Se puede lavar a máquina
- Asas empotradas para un mejor manejo
- Apilable sin tapa
- Compatible con todas las bases de 4 y 6 ruedas de GILAC
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Contenedor de alimentos |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Azul |
| Forma | Rectangulares |
| Capacidad (imperial) | 9,2 gal |
| Capacidad (métrico) | 35 L |
| Certificaciones/conformidad | Certificación para el contacto con alimentos |
| Para utilizar con | Todas las plataformas con GILAC 4 y 6 ruedas |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de alimentos |
| Modelo | Apilable |
| Mostrar más |