Learn More
Gilac™ Contenedor HACCP rectangular y tapa, 600 x 400 mm
Código de producto. 15707629
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Capacidad (métrico):
25 L
35 L
55 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Capacidad (métrico) unitSize
15707629 Rojo 25 L cada uno
15747629 Amarillo 25 L cada uno
15727629 Verde 25 L cada uno
15717629 Azul 25 L cada uno
15737629 Blanco 25 L cada uno
15922874 Azul 35 L cada uno
15932874 Verde 35 L cada uno
15942874 Blanco 35 L cada uno
17878613 Rojo 55 L cada uno
15962874 Blanco 55 L cada uno
15972874 Amarillo 55 L cada uno
15952874 Azul 55 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15707629 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G119709
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El contenedor HACCP rectangular es un contenedor de almacenamiento grande que incluye una tapa capaz de soportar el peso de cargas pesadas.
  • Contenedor de plástico HACCP rectangular para alimentos de 600 x 400
  • Para grandes volúmenes de almacenamiento, la tapa soporta cargas elevadas
  • Bandeja multiusos
  • Cartucho de identificación regrabable para seguimiento de inventario.
  • Diseño sin zona de retención
  • Se puede lavar a máquina
  • Asas empotradas para un mejor manejo
  • Apilable sin tapa
  • Compatible con todas las bases de 4 y 6 ruedas de GILAC
Especificaciones
Tipo Contenedor de alimentos
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Rojo
Forma Rectangulares
Capacidad (métrico) 25 L
Certificaciones/conformidad Conformidad con el contacto con alimentos
Para utilizar con Todas las plataformas con GILAC 4 y 6 ruedas
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de alimentos
Incluye Tapa
Modelo Apilable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 400 x 190 mm
Longitud (imperial) 23,6 in
Longitud (métrico) 600 mm
Anchura (imperial) 15,7 in
Anchura (métrico) 400 mm
Altura (imperial) 7,5 in
Altura (métrico) 190 mm
Peso (métrico) 2.2 kg