Learn More
Gilac™ Recipiente divisor rectangular para fermentación de masa
Código de producto. 17988891
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
7 L
Unit Size:
cada uno
Product Code. Volumen (métrico) Unit Size
17988891 7 L cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17988891 Supplier Gilac™ Supplier No. G154720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.65€
    9.66€ / paquete de 1
    Ahorro 4.99€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El recipiente divisor rectangular para fermentación de masa se utiliza para la fermentación en la elaboración de pan. Garantiza una excelente homogeneidad de fermentación para obtener resultados inmejorables.
  • Contenedor divisor de masa de 400 x 300 7 L para fermentación en panificación.
  • La cantidad de masa asegura una excelente homogeneidad de fermentación para obtener resultados inmejorables.
  • Permite una gran flexibilidad en la elaboración del pan y una mayor capacidad de producción.
  • Contenedor con esquinas redondeadas y sin zonas de retención para una fácil limpieza y una perfecta higiene según la normativa aplicable.
  • Superficie lisa para retirar fácilmente la masa dejando poco o ningún residuo en los lados.
  • Ligero, reduce trastornos musculoesqueléticos.
  • Resistente a variaciones de temperatura.
  • Contenedor flexible resistente a impactos.
  • Compatible con carros de estanterías de 16 estantes para dividir contenedores de masa.
Specifications
Tipo de producto Recipiente para masa
Material Polietileno
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 400 x 300 mm
Forma Rectangulares
Volumen (métrico) 7 L