Learn More
Gilac™ Tapa rectangular divisoria para recipiente de masa
Código de producto. 17978721
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
7 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17978721 7 L cada uno
1 options
Código de producto. 17978721 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G154820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.19€
    6.44€ / paquete de 1
    Ahorro 2.75€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
La tapa divisora rectangular para recipiente de masa está diseñada para la fermentación en la elaboración de pan y se adapta a todos los procesos de elaboración de pan aeróbicos y anaeróbicos.
  • Tapa para recipiente divisor de masa de 400 x 300 mm, para fermentación en panificación.
  • Se adapta a todos los procesos de panificación aeróbicos y anaeróbicos, incluida la fermentación de la masa en cámaras frigoríficas ventiladas.
  • Apilamiento estable gracias a los tacos.
Especificaciones
Tipo de producto Tapa
Material Polietileno
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 400 x 300 mm
Forma Rectangulares
Volumen (imperial) 1,8 gal.
Volumen (métrico) 7 L