Learn More
Gilac™ Recipiente divisor rectangular para masa
Código de producto. 17958881
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
20 L
Color:
Blanco
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Tamaño de la unidad
17958881 10 L Blanco cada uno
17948501 20 L Verde cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17958881 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G155321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.85€
    13.10€ / paquete de 1
    Ahorro 6.75€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Contenedor Divisorio Rectangular para Masa es altamente resistente a cambios de temperatura, flexible y resistente a golpes.
  • Recipiente divisor de masa rectangular.
  • Muy resistente a los cambios de temperatura.
  • Muy flexible y resistente a impactos.
  • Compatible con carros de estanterías.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 L
Color Blanco
Altura (métrico) 80 mm
Longitud (métrico) 530 mm
Material HDPE
Tipo Bandeja de uso general
Anchura (métrico) 400 mm
Longitud (imperial) 20,9 in
Altura (imperial) 3,1 in
Forma Rectangulares
Anchura (imperial) 15,7 in
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave