Learn More
Gilac™ Recipiente rectangular
Código de producto. 15982874
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 L
55 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15982874 55 L cada uno
15912874 25 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15982874 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G119921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.97€
    32.94€ / paquete de 1
    Ahorro 13.03€
    28% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Contenedor de alimentos rectangular para almacenamiento y transporte de materias primas a temperatura ambiente y bajo cero.
  • Recipiente de plástico rectangular para alimentos de 600 x 400
  • Para almacenamiento y transporte de materias primas a temperatura ambiente y bajo cero
  • Sin lagunas ni superposiciones
  • Se puede lavar a máquina
  • Tapa protectora para una mayor higiene, extra opcional
  • Apilable sin tapa
  • Compatible con todas las plataformas rodantes de 4 y 6 ruedas de GILAC
Especificaciones
Tipo Bandeja de almacenamiento
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Forma Rectangulares
Capacidad (imperial) 14,5 gal
Capacidad (métrico) 55 L
Certificaciones/conformidad Certificación para el contacto con alimentos
Modelo Apilable
Longitud (imperial) 23,6 in
Longitud (métrico) 600 mm
Anchura (imperial) 15,7 in
Anchura (métrico) 400 mm
Altura (imperial) 12,4 in
Altura (métrico) 315 mm
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +194 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a +90 °C