Learn More
Gilac™ Recipiente rectangular
Código de producto. 17988481
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
12 L
15 L
25 L
35 L
55 L
Color:
Blanco
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tamaño de la unidad
17988481 55 L Gris cada uno
17918621 12 L Blanco cada uno
17958851 15 L Blanco cada uno
17928531 15 L Gris cada uno
17948931 25 L Gris cada uno
17918541 35 L Blanco cada uno
17958541 35 L Gris cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17988481 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G119977
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.77€
    32.94€ / paquete de 1
    Ahorro 16.83€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El contenedor rectangular es para el almacenamiento y transporte de materias primas a temperatura ambiente y bajo cero.
  • Contenedor de alimentos de plástico rectangular.
  • Para almacenamiento y transporte de materias primas a temperatura ambiente y bajo cero.
  • Sin lagunas ni superposiciones
  • Se puede lavar a máquina.
  • Tapa protectora para mayor higiene, extra opcional.
  • Apilable sin tapa
  • Compatible con todas las plataformas rodantes de 4 y 6 ruedas de GILAC
Especificaciones
Tipo de producto Contenedor de alimentos
Material Polietileno
Color Gris
Forma Rectangulares
Volumen (imperial) 14,5 gal
Volumen (métrico) 55 L