Learn More
Gilac™ Recipiente rectangular
Produktkod. 17918541
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volumen (métrico):
12 L
15 L
25 L
35 L
55 L
Color:
Blanco
Gris
Förpackningsstorlek:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volumen (métrico) Color unitSize
17918541 35 L Blanco cada uno
17918621 12 L Blanco cada uno
17958851 15 L Blanco cada uno
17928531 15 L Gris cada uno
17948931 25 L Gris cada uno
17958541 35 L Gris cada uno
17988481 55 L Gris cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17918541 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G119821
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
El contenedor rectangular es para el almacenamiento y transporte de materias primas a temperatura ambiente y bajo cero.
  • Contenedor de alimentos de plástico rectangular.
  • Para almacenamiento y transporte de materias primas a temperatura ambiente y bajo cero.
  • Sin lagunas ni superposiciones
  • Se puede lavar a máquina.
  • Tapa protectora para mayor higiene, extra opcional.
  • Apilable sin tapa
  • Compatible con todas las plataformas rodantes de 4 y 6 ruedas de GILAC
Specifikationer
Tipo de producto Contenedor de alimentos
Material Polietileno
Color Blanco
Forma Rectangulares
Volumen (imperial) 9,2 gal
Volumen (métrico) 35 L
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.