Learn More
Gilac™ Caja hermética rectangular negra con tapa transparente
Product Code. 17978931
Cambia vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,4 L
0,95 L
Dimensione della confezione:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacidad (métrico) Dimensione della confezione
17978931 0,95 L cada uno
17928651 0,4 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Produktkode 17978931 missing translation for 'mfr' Gilac™ missing translation for 'supplierNo' G603341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.34€
    52.49€ / paquete de 1
    Ahorro 26.85€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La caja hermética rectangular negra con tapa transparente es adecuada para catering en el lugar y es ideal como caja reutilizable para sistemas de depósito, entregas o servicios de clic y recogida.
  • Caja hermética en paquetes de 10.
  • Adecuado para catering en el lugar e ideal como caja reutilizable para sistemas de depósito, entregas o servicios de clic y recogida.
  • Conserva los sabores y mantiene los olores fuera.
  • La tapa sella perfectamente la caja permitiendo apilarla.
  • Tapa transparente para una excelente visibilidad del contenido.
  • El cuerpo negro mate añade un toque exclusivo a sus contenedores.
  • Disponible en varios tamaños para adaptarse a cada necesidad.
  • Dimensiones dadas para una sola caja.
Spécification
Capacidad (imperial) 32 oz
Capacidad (métrico) 0,95 L
Tipo de tapón Tapa hermética
Color Negro
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma Rectangulares
Tipo de producto Caja hermética
Cantidad 10 Pk.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 255 x 215 x 165 mm
Longitud (métrico) 255 mm
Longitud (imperial) 10 in
Anchura (métrico) 215 mm
Anchura (imperial) 8,5 in
Altura (métrico) 165 mm
Altura (imperial) 6,5 in
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.