Learn More
Gilac™ Caja hermética rectangular negra con tapa transparente
Código de producto. 17928651
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,4 L
0,95 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17928651 0,4 L cada uno
17978931 0,95 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17928651 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G603241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.68€
    31.49€ / paquete de 1
    Ahorro 13.19€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La caja hermética rectangular negra con tapa transparente es adecuada para catering en el lugar y es ideal como caja reutilizable para sistemas de depósito, entregas o servicios de clic y recogida.
  • Caja hermética en paquetes de 10.
  • Adecuado para catering en el lugar e ideal como caja reutilizable para sistemas de depósito, entregas o servicios de clic y recogida.
  • Conserva los sabores y mantiene los olores fuera.
  • La tapa sella perfectamente la caja permitiendo apilarla.
  • Tapa transparente para una excelente visibilidad del contenido.
  • El cuerpo negro mate añade un toque exclusivo a sus contenedores.
  • Disponible en varios tamaños para adaptarse a cada necesidad.
  • Dimensiones dadas para una sola caja.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 13,5 oz
Capacidad (métrico) 0,4 L
Tipo de tapón Tapa hermética
Color Negro
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma Rectangulares
Tipo de producto Caja hermética
Cantidad 10 Pk.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 135 x 107 x 60 mm
Longitud (métrico) 135 mm
Longitud (imperial) 5,3 in
Anchura (métrico) 107 mm
Anchura (imperial) 4,2 in
Altura (métrico) 60 mm
Altura (imperial) 2,4 in