Learn More
Haleco™ Bolsas de recuperación
Código de producto. 12516239
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Transparente
Tamaño de la unidad:
500 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
12516239 Negro 500 PCS
15155174 Transparente -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12516239 Proveedor Haleco™ N.º de proveedor SACG30ST
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Especificaciones
Color Negro
Material LDPE, polietileno
Dimensiones (L x An) 50 x 70cm
Altura (métrico) 70 cm
Peso (métrico) 8 kg
Tipo de producto Bolsa de basura
Capacidad (métrico) 30 L
Longitud (métrico) 50 cm