Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Rabbit, Unconjugated, Clone: CTK0102, Proteintech ChromoTek
Código de producto. 17323503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17323503 500 μg 500 microlitros
1 options
Código de producto. 17323503 Proveedor Chromotek N.º de proveedor srbGCys22500
 Artículo restringido
En stock
Alpaca Monoclonal Antibody
500 μg Nano-Secondary™ for rabbit IgG: alpaca monoclonal Nanobody, Fab-specific VHH, for 2x Cys conjugation, clone [CTK0102].
Especificaciones
Antígeno Recombinant VHH
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Clon CTK0102
Especie del huésped Alpaca
Cantidad 500 μg
Especies diana Rabbit