Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Unconjugated, Clone: CTK0106, Proteintech ChromoTek
Código de producto. 17343493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17343493 500 μg 500 microlitros
1 options
Código de producto. 17343493 Proveedor Chromotek N.º de proveedor smsG2bCys22500
 Artículo restringido
En stock
Alpaca Monoclonal Antibody
500 μg Nano-Secondary™ for mouse IgG2b: alpaca monoclonal Nanobody, Fc-specific VHH, for 2x Cys conjugation, clone [CTK0106].
Especificaciones
Antígeno Recombinant VHH
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon CTK0106
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Alpaca
Cantidad 500 μg
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse