Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Unconjugated, Clone: CTK0104, Proteintech ChromoTek
Código de producto. 17383483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17383483 500 μg 500 microlitros
1 options
Código de producto. 17383483 Proveedor Chromotek N.º de proveedor smsG1Cys22500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alpaca Monoclonal Antibody
500 μg Nano-Secondary™ for mouse IgG1: alpaca monoclonal Nanobody, Fc-specific VHH, for 2x Cys conjugation, clone [CTK0104].
Especificaciones
Antígeno Recombinant VHH
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Clon CTK0104
Especie del huésped Alpaca
Cantidad 500 μg
Especies diana Mouse