Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 647, Clone: CTK0107, Proteintech ChromoTek
Código de producto. 17323483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
10 microlitros
100 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17323483 100 μL 100 microlitros
17313483 10 μL 10 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17323483 Proveedor Chromotek N.º de proveedor SMS3AF6471100
 Artículo restringido
En stock
Alpaca Monoclonal Antibody
Nano-Secondary™ alpaca anti-mouse IgG3, Fab-specific recombinant VHH is an anti-mouse IgG subclass specific antibody. This secondary antibody product consists of a Nanobody that binds to mouse IgG3 with high affinity & specificity.
Especificaciones
Antígeno Recombinant VHH
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CTK0107
Conjugado Alexa Fluor 647
Especie del huésped Alpaca
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles.