Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Human, anti-Rabbit, Alexa Fluor 568, Clone: CTK0101 and CTK0102, Proteintech ChromoTek
Código de producto. 17383493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
10 microlitros
100 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17383493 100 μL 100 microlitros
17373493 10 μL 10 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17383493 Proveedor Chromotek N.º de proveedor srbAF5681100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alpaca Monoclonal Antibody
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG/anti-rabbit IgG, recombinant VHH is an anti-human IgG and anti-rabbit IgG specific secondary antibody. It consists of of a mixture of 2 Nanobodies that bind to human IgG and rabbit IgG with high affinity & specificity.
Especificaciones
Antígeno Recombinant VHH
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon CTK0101 and CTK0102
Conjugado Alexa Fluor 568
Especie del huésped Alpaca
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles.