Learn More
Invitrogen™ Recombinant Protein G - Sepharose™ 4B
Código de producto. 10573395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 ml
5 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
2 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10573395 5 ml 5 ml
10078792 2 ml 2 ml
10405533 25 ml 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10573395 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 101242
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Proteína G recombinante - Sepharose™ 4B
La proteína G recombinante se produce en una cepa de E. coli, que contiene el gen de la proteína G de Streptococcus sp. Este producto se prepara mediante el acoplamiento covalente de la proteína rec-G altamente purificada a Sepharose™ 4B. Se suministra como una suspensión al 50 % que contiene proteína G-Sepharose™ 4B + PBS (solución salina con tampón y fosfato de 10 mm, pH 7,4, que contiene 0,1 % de Proclin).
Aplicaciones: Purificación por afinidad de inmunoglobulina e inmunoprecipitación.
La proteína G recombinante se une a la región FC de muchos tipos de inmunoglobulina G, que incluye:
  • Las cuatro subclases de IgG humanos
  • IgG de ratón
  • IgG de conejo
  • IgG de cobaya
  • IgG de rata
  • IgG de cabra
  • IgG de oveja
  • IgG de vaca
  • IgG de caballo
    La proteína G recombinante de IgG de caballo no se une a la IgG de pollo o gato, ni a la IgA, IgM o seroalbúmina humana. Se une débilmente a la IgG de perro.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de producto Proteína G
    Línea de productos Sepharose
    Tipo de columna Afinidad
    Fase estacionaria Proteína G
    Contenido y almacenamiento Este producto se suministra como una suspensión del 50 % (5 ml de proteína recombinante G-Sepharose™ 4B + 5 ml de PBS) Hielo húmedo
    Cantidad 5 ml
    Formulario Suspensión