Learn More
Invitrogen™ Recombinant Protein G-HRP
Código de producto. 10426873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10426873 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 10426873 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 101223
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Proteína G de HRP recombinante
La proteína G recombinante se produce en una cepa de E. coli que contiene el gen de la proteína G de Streptococcus sp. Esta proteína G se conjuga con peroxidasa de rábano altamente purificada (RZ >3,0) y se encuentra en un estabilizador conjugado de enzima que contiene un 0,1 % de ProClin.
La proteína G recombinante se une a la región Fc de muchos tipos de inmunoglobulina G, como:
  • Las cuatro subclases de IgG humanos
  • IgG de ratón
  • IgG de conejo
  • IgG de cobaya
  • IgG de rata
  • IgG de cabra
  • IgG de oveja
  • IgG de vaca
  • IgG de caballo
    La proteína G recombinante de IgG de caballo no se une a la IgG de pollo o gato, ni a la IgA, IgM o seroalbúmina humana. Se une débilmente a la IgG de perro.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
    Cantidad 1 mL
    Formulario Líquido
    Subtipo de proteína Proteína G
    Contenido y almacenamiento 2-8° C
    Condiciones de envío Hielo húmedo