Learn More
Invitrogen™ Recombinant Protein G
Código de producto. 10726713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10726713 1 mg 1 miligramo
10100633 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10726713 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 101200
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Proteína G recombinante
La proteína G recombinante se produce en una cepa de E. coli, que contiene el gen de la proteína G de Streptococcus sp. Se suministra como polvo liofilizado sin sal.
La proteína G recombinante se une a la región FC de muchos tipos de inmunoglobulina G, que incluye:
  • Las cuatro subclases de IgG humanos
  • IgG de ratón
  • IgG de conejo
  • IgG de cobaya
  • IgG de rata
  • IgG de cabra
  • IgG de oveja
  • IgG de vaca
  • IgG de caballo
    La proteína G recombinante de IgG de caballo no se une a la IgG de pollo o gato, ni a la IgA, IgM o seroalbúmina humana. Se une débilmente a la IgG de perro.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Conjugado no conjugado
    Cantidad 1 mg
    Formulario Polvo
    Subtipo de proteína Proteína G
    Contenido y almacenamiento 2-8° C
    Condiciones de envío Hielo húmedo