Learn More
Julabo™ Baños de enfriamiento con recirculación con compresor de agua
Código de producto. 11984838
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
20 L/min
22/ l/min
23/ l/min
28 litros por minuto.
33/ l/min
40/ l/min
60 l/min.
80/ l/min
Capacidad (métrico):
De 12 a 17 l
De 15 a 37 l
De 21 a 33 l
De 24 a 30 l
De 39 a 47 l
De 43 a 60 l
De 6 a 8 l
De 8 a 11 l
Capacidad de refrigeración:
0,1kW a -10 °C, 0,3kW a 5 °C, 0,37kW a 10 °C, 0,5kW a 20 °C (etanol medio)
0,21kW a -10 °C, 0,4kW a 5 °C, 0,47kW a 10 °C, 0,6kW a 20 °C (etanol medio)
0,25 kW a -20 °C, 0,8 kW a -10 °C, 1,8 kW a 0 °C, 2 kW a 10 °C, 2,5 kW a 20 °C (etanol medio)
0,3 kW a -10 °C, 1kW a 0 °C, 1,9kW a 10 °C, 2,5kW a 20 °C (etanol medio)
0,3kW a -20 °C, 0,75kW a -10 °C, 1kW a 0 °C, 1,4kW a 10 °C, 1,7kW a 20 °C (etanol medio)
0,4 kW a -20 °C, 0,85 kW a -10 °C, 1,1 kW a 0 °C, 1,5 kW a 10 °C, 1,7 kW a 20 °C (
0,4 kW a -20 °C, 1 kW a -10 °C, 1,7 kW a 0 °C, 2,5 kW a 10 °C, 2,7 kW a 20 °C (etanol medio)
0,45kW a -20 °C, 1,3kW a -10 °C, 2,2kW a 0 °C, 3kW a 10 °C, 4,3kW a 20 °C (etanol medio)
0,7 kW a -10 °C, 1,7 kW a 0 °C, 3 kW a 10 °C, 4 kW a 20 °C (etanol medio)
0,9 kW a -10 °C, 1,5 kW a 0 °C, 2,5 kW a 20 °C (etanol medio)
1,2 kW a -10 °C, 2,5 kW a 0 °C, 5 kW a 20 °C (etanol medio)
1,3kW a -20 °C, 3,1kW a -10 °C, 5,5kW a 0 °C, 7kW a 10 °C, 7,4kW a 20 °C (etanol medio)
2,5 kW a -10 °C, 5 kW a 0 °C, 10 kW a 20 °C (etanol medio)
2,7kW a -20 °C, 4,8kW a -10 °C, 7,3kW a 0 °C, 9kW a 10 °C, 11,5kW a 20 °C (etanol medio)
3 kW a -20 °C, 7 kW a -10 °C, 12 kW a 0 °C, 15 kW a 10 °C, 20 kW a 20 °C (etanol medio)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Capacidad (métrico) Capacidad de refrigeración Tamaño de la unidad
11984838 60 l/min. De 39 a 47 l 1,3kW a -20 °C, 3,1kW a -10 °C, 5,5kW a 0 °C, 7kW a 10 °C, 7,4kW a 20 °C (etanol medio) cada uno
11944818 23/ l/min De 12 a 17 l 0,4 kW a -20 °C, 0,85 kW a -10 °C, 1,1 kW a 0 °C, 1,5 kW a 10 °C, 1,7 kW a 20 °C ( cada uno
10656224 40/ l/min De 12 a 17 l 0,3kW a -20 °C, 0,75kW a -10 °C, 1kW a 0 °C, 1,4kW a 10 °C, 1,7kW a 20 °C (etanol medio) cada uno
11930278 80/ l/min De 15 a 37 l 3 kW a -20 °C, 7 kW a -10 °C, 12 kW a 0 °C, 15 kW a 10 °C, 20 kW a 20 °C (etanol medio) cada uno
11924838 33/ l/min De 21 a 33 l 0,9 kW a -10 °C, 1,5 kW a 0 °C, 2,5 kW a 20 °C (etanol medio) 1 PCS
11994828 60 l/min. De 24 a 30 l 0,3 kW a -10 °C, 1kW a 0 °C, 1,9kW a 10 °C, 2,5kW a 20 °C (etanol medio) cada uno
11904838 60 l/min. De 24 a 30 l 0,7 kW a -10 °C, 1,7 kW a 0 °C, 3 kW a 10 °C, 4 kW a 20 °C (etanol medio) cada uno
11984828 40/ l/min De 24 a 30 l 0,45kW a -20 °C, 1,3kW a -10 °C, 2,2kW a 0 °C, 3kW a 10 °C, 4,3kW a 20 °C (etanol medio) cada uno
11954828 40/ l/min De 24 a 30 l 0,4 kW a -20 °C, 1 kW a -10 °C, 1,7 kW a 0 °C, 2,5 kW a 10 °C, 2,7 kW a 20 °C (etanol medio) cada uno
11944838 33/ l/min De 43 a 60 l 1,2 kW a -10 °C, 2,5 kW a 0 °C, 5 kW a 20 °C (etanol medio) cada uno
10240225 33/ l/min De 43 a 60 l 2,5 kW a -10 °C, 5 kW a 0 °C, 10 kW a 20 °C (etanol medio) cada uno
15204373 22/ l/min De 6 a 8 l 0,1kW a -10 °C, 0,3kW a 5 °C, 0,37kW a 10 °C, 0,5kW a 20 °C (etanol medio) cada uno
11934848 60 l/min. De 39 a 47 l 2,7kW a -20 °C, 4,8kW a -10 °C, 7,3kW a 0 °C, 9kW a 10 °C, 11,5kW a 20 °C (etanol medio) 1 PCS
15294363 20 L/min De 6 a 8 l 0,21kW a -10 °C, 0,4kW a 5 °C, 0,47kW a 10 °C, 0,6kW a 20 °C (etanol medio) cada uno
11964828 28 litros por minuto. De 8 a 11 l 0,25 kW a -20 °C, 0,8 kW a -10 °C, 1,8 kW a 0 °C, 2 kW a 10 °C, 2,5 kW a 20 °C (etanol medio) 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 11984838 Proveedor Julabo™ N.º de proveedor 9676070
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Se utiliza para aplicaciones de refrigeración rutinarias de laboratorio y en lugares de trabajo industriales más amplios. Los baños de enfriamiento de recirculación con agua Julabo™ tienen una pantalla LED grande y brillante.
  • Diseño ergonómico y funcionamiento sencillo
  • Teclado a prueba de salpicaduras con interruptor de alimentación integrado
  • Control fiable de temperatura PID por microprocesador
  • Indicador de nivel de llenado
  • Potentes bombas de inmersión, aptas para el funcionamiento continuo
  • Temperatura permisible en conducto de retorno de + 80 °C
  • Llenado sencillo desde la parte superior con tapa protectora con bisagras
  • Protección de nivel bajo de líquido con señal de alarma sonora y óptica
  • Depósitos de baño de acero inoxidable integrados
  • Rejilla de ventilación extraíble para la limpieza del condensador
  • Drenaje frontal
  • Sin orificios de ventilación lateral
  • Interfaz RS232 para conexión a PC
  • Clase IP conforme a IEC 60529: 21
  • Indicador de presión
  • Derivación ajustable para presión de la bomba
  • Refrigerado por agua
  • Salida de alarma, contacto de conmutación sin potencial (máx. 30 VA)
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 39 a 47 l
Certificaciones/conformidad CE, IEC 60529: 21
Capacidad de refrigeración 1,3kW a -20 °C, 3,1kW a -10 °C, 5,5kW a 0 °C, 7kW a 10 °C, 7,4kW a 20 °C (etanol medio)
Caudal 60 l/min.
Para utilizar con (equipo) Para refrigeración respetuosa con el medio ambiente
Intervalo de temperatura De 5 °C a 40 °C
Presión máxima 7,2 a 87 psi
Modelo FLW7006
Refrigerante R404A
Estabilidad de la temperatura ±0.5°C
Longitud (métrico) 85 cm
Anchura (métrico) 78 cm
Altura (métrico) 148 cm
Peso (métrico) 220 kg
Requisitos eléctricos 230/400 V 50/60 Hz 3 pH
Tensión 230/400 V
Frecuencia 50/60 Hz