Learn More
JULABO™ Baño de refrigeración de recirculación compacto AWC100
Código de producto. 11984788
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de refrigeración:
0,4 kW a 20 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad de refrigeración Tamaño de la unidad
11984788 0,4 kW a 20 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11984788 Proveedor JULABO™ N.º de proveedor 9630100
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una solución extremadamente compacta, diseñada para eliminar pequeñas cargas de calor de sistemas externos como los elementos Peltier. Diseñado específicamente para aplicaciones donde el agua de refrigeración puede estar por encima de la temperatura ambie
  • Operación sin complicaciones
  • Tamaño reducido
  • Prácticamente silencioso
  • Facilidad de uso:
  • Opción económica
  • Aumente la velocidad del ventilador cambiando el interruptor de refuerzo de enfriamiento en la parte trasera de la unidad.
  • Etapa 0: capacidad de enfriamiento normal, prácticamente silenciosa.
  • Etapa 1: mayor capacidad de enfriamiento, mayor velocidad del ventilador.
Especificaciones
Temperatura ambiente De 5 a 35 °C
Capacidad (métrico) 0,9 L
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad de refrigeración 0,4 kW a 20 °C
Caudal 2,9/ l/min
Para utilizar con (equipo) Para aplicaciones que requieren poco rendimiento de refrigeración
Intervalo de temperatura 20 °C a 40 °C
Presión máxima 0,2 bar
Modelo AWC100
Longitud (métrico) 34 cm
Anchura (métrico) 20 cm
Altura (métrico) 30 cm
Peso con embalaje (métrico) 12,7 kg
Peso (métrico) 11 kg
Requisitos eléctricos 115/230 V 60 Hz 1 A
Tensión 115/230 V
Frecuencia 60 Hz