Learn More
Cole-Parmer™ Serie RC-200 Stuart Enfriador de recirculación
Código de producto. 16354296
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de refrigeración:
450 vatios (a 10 °C)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad de refrigeración Tamaño de la unidad
16354296 450 vatios (a 10 °C) cada uno
1 options
Código de producto. 16354296 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 1215277
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6165.00€
    3867.68€ / paquete de 1
    Ahorro 2297.32€
    37% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Esta serie RC-200 Stuart El enfriador de recirculación proporciona un enfriamiento potente en un espacio compacto.
  • Optimice la precisión con una sencilla calibración de compensación de temperatura
  • Operación sin preocupaciones —La alarma visual de seguridad indica sobrecarga
  • Lectura de temperatura actual fácil de leer en la pantalla LED
  • Capacidad del depósito: 3 L
  • Garantía de 3 años
  • Número de pieza anterior SRC5
Este enfriador de recirculación confiable y fácil de usar ofrece un enfriamiento preciso y potente para un dispositivo externo. El enfriador puede alcanzar temperaturas de hasta -20 C, °lo que lo hace ideal para controlar equipos en aplicaciones sensibles a la temperatura.
Con una cómoda regulación de temperatura, la pantalla LED muestra la temperatura actual, un indicador de alarma y un botón para controlar el punto de ajuste de temperatura. Una función de calibración fácil de usar le permite ajustar la pantalla de temperatura para que coincida con un estándar de temperatura trazable.
Utilice los puertos de entrada/salida de púas de manguera de 9 mm de diámetro interior para conectar a una variedad de equipos externos. Un puerto de drenaje dedicado permite vaciarlo y limpiarlo fácilmente.
Nota:  No utilice agua en el enfriador para temperaturas bajas. Requiere el uso de un líquido tipo anticongelante, como una solución de etilenglicol.
Tenga en cuenta: A partir de junio de 2022, la Stuart El modelo del enfriador de recirculación número SRC5 ahora ha sido renombrado Cole-Parmer bajo el número de modelo RC-200-3. Todas las mismas excelentes características y especificaciones, sólo que con un aspecto nuevo y mejorado.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,8 gal
Capacidad (métrico) Depósito de 3 l
Capacidad de refrigeración 450 vatios (a 10 °C)
Caudal 9 litros por minuto.
Exactitud de temperatura ±2°
Temperatura máxima (métrico) 30 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (44,5 x 20,5 x 54,5 cm)
Requisitos eléctricos VAC 220