Learn More
BUCHI Chiller con recirculación
Código de producto. 15465885 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
-10 a +25 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura Tamaño de la unidad
15465885 -10 a +25 °C cada uno
1 options
Código de producto. 15465885 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11F30801
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
BUCHI Los enfriadores de recirculación son fáciles de usar y están diseñados para usarse con Rotavapors , SyncorePlus, Multivapor , Kjeldahl Sistemas, sistemas de extracción y productos similares de otros proveedores.
  • Destilación eficiente gracias a la integración completa en el BUCHI sistema de evaporación rotatoria
  • Bloqueo de temperatura y control de temperatura en conjunto con la Interfaz I-300 / I-300 Pro.
  • Pantalla digital: temperatura establecida y real
  • Ahorra tiempo gracias al arranque instantáneo con ajuste automático y dinámico de la presión sin tener que esperar a que el enfriador alcance la temperatura establecida.
  • Modo ECO: ahorra energía y reduce la emisión de calor al cambiar al modo de espera cuando no está en uso
  • Sin consumo de agua:
  • Maximiza la capacidad de destilación al tiempo que reduce las emisiones de solventes gracias a la integración inteligente de todos los parámetros del proceso mediante la interfaz I-300 / I-300 Pro
  • Integración perfecta de tipo «plug and play» en:
    • Totalmente automatizado BUCHI Rotavapor Sistemas R-300, R-220 Pro que incluyen todos los parámetros del proceso
    • BUCHI evaporadores paralelos, extracción y Kjeldahl soluciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4.5 L
Comunicaciones BUCHI COM 6p
Tipo de condensador Refrigerado por agua
Capacidad de refrigeración 900 W a 15 °C
Caudal 2,9/ l/min
Para utilizar con (equipo) Condensador refrigerado
Tipo de bomba Bomba centrífuga
Intervalo de temperatura -10 a +25 °C
Tipo Chiller con recirculación
Requisitos eléctricos 230 V