Learn More
Grant Instruments™ Chiller con recirculación
Código de producto. 11496507
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo interior (métrico):
630 mm
840 mm
Capacidad (métrico):
1,1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo interior (métrico) Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11496507 840 mm 2,5 L cada uno
11406517 630 mm 1,1 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496507 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor RC1400G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Selección de chillers RC de recirculación resistentes que ofrecen un flujo constante de líquido controlado mediante temperatura para proporcionar un enfriamiento potente y regulado a - 10 °C para muchos tipos de maquinaria industrial y aparatos científicos. Adecuado para la circulación a través de sistemas cerrados.
  • Escala de temperatura de - 10 °C a 60 °C
  • Estabilidad: ± 0,25 C o ± 0.5 C (según el modelo)
  • Selección de modelos con diferentes potencias de refrigeración: de 1300 a 3000 W
  • Alternativa eficiente, fiable y rentable a la refrigeración con el agua de la red
  • Controlador de temperatura para un ajuste de temperatura preciso y reproducible
  • Las características de seguridad incorporadas protegen al usuario, el equipo y la aplicación del exceso de temperatura, una temperatura insuficiente y fallos de flujo
  • Las ruedas bloqueables permiten trasladar con facilidad las unidades RC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2,5 L
Intervalo de temperatura De -10 °C a +60 °C
Anchura (métrico) 490 mm
Altura (métrico) 640 mm
Fondo interior (métrico) 840 mm
Tensión 120/230 V