Learn More
Recilisib, MedChemExpress
Código de producto. 16486187
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486187 5 mg 5 miligramos
16443468 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16486187 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101625
MedChemExpress Recilisib (ON 01210) is a radioprotectant, which can activate AKT, PI3K activities in cells.
Recilisib (ON 01210) is a radioprotectant, which can activate AKT, PI3K activities in cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Recilisib
Forma física Solid
CAS 334969-03-8
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H13ClO4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo ON 01210
Información de solubilidad DMSO : 35.71 mg/mL (106.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(/C=C/S(=O)(CC2=CC=C(Cl)C=C2)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 336.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.79
Porcentaje de pureza 98.0%