Learn More
UVP Lámpara UV recargable
Código de producto. 12005340
Cambiar vista
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
365/254 nm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Wavelength unitSize
12005340 365/254 nm 1 PCS
11708241 254 nm cada uno
11798221 365 nm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12005340 Proveedor UVP N.º de proveedor 95018102
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Vataje 6 W
Wavelength 365/254 nm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 249 x 76 x 140 mm
Altura (métrico) 140 mm
Longitud (métrico) 249 mm
Modelo UVSL-26P
Anchura (métrico) 76 mm
Tipo de producto Lámpara UV recargable