Learn More
Brady™ Batería recargable de iones de litio para impresoras M510/M610/M710
Descripción
- Paquete de batería de iones de litio extraíble y recargable
- La batería se puede cargar mientras está instalada en una impresora M610 o M710, o mientras está extraída.
- Imprime hasta 4.500 etiquetas por carga
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Batería |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora Brady M610, Brady Impresora de etiquetas M710 |
| Anchura (métrico) | 59.94 mm |
| Altura (imperial) | 3,72 in |
| Altura (métrico) | 94.50 mm |
| Descripción | Batería recargable de iones de litio |
| Incluye | Paquete de baterías de iones de litio |
| Para utilizar con (aplicación) | Seguimiento de activos, etiquetado de circuitos impresos, etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, identificación general, etiquetado de cables y alambres, identificación de instalaciones, identificación de seguridad |
| Cantidad | 1 unidad |
| Alternate Part Number | BATERÍA M-LION |