Description
- Tipo: Ni/MH
- Tamaño: Bebé (C)
- Capacidad: 4,5 Ah (1,2 V)
Specifications
Specifications
| Tipo | Baterías recargables |
| Color | Azul |
| Tensión | 1.2 V |
| Para utilizar con (equipo) | Luminómetro portátil Junior LB 9509 |