Learn More
BUCHI Matraces receptores para rotavapores
Código de producto. 12762424 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Vidrio borosilicatado (3.3)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
12762424 Vidrio borosilicatado (3.3) cada uno
1 options
Código de producto. 12762424 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 036919
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Utilice estos matraces receptores con cualquier rotavapor BUCHI Los matraces receptores esféricos ofrecen una alta resistencia química contra ácidos, álcalis y sustancias orgánicas. Ideales para recoger disolventes condensados.
Utilice estos matraces receptores con cualquier rotavapor Los matraces receptores esféricos Büchi™ ofrecen una elevada resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas Ideales para recoger disolventes condensados.
  • Matraces receptores esféricos para evaporadores giratorios con junta de bola (35/20)
  • Uso exclusivo de DURAN vidrio de borosilicato 3.3
  • Alta resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas
  • Resistente a choques térmicos y altas temperaturas junto con expansión térmica baja
  • Monitorización constante del grosor de la pared de vidrio
  • Se ha prestado un alto grado de atención a la esfericidad de las piezas de vidrio giratorias
  • Las piezas de vidrio se liberan de la tensión a 560 °C.
  • Disponible en volúmenes desde 50 mL hasta 3000 mL.
  • Disponibles sin revestimiento o con revestimiento de P+G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Tipo Matraz receptor recubierto
Incluye Válvula de drenaje
Material (recubrimiento) P+G
Centro de número de junta cónica estándar BJ35/20
Volumen (métrico) 1000 mL