Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Matraces de recepción con revestimiento PUR
Descripción
- Con toma de junta esférica S 35
- Con revestimiento PUR muy transparente
- Esterilizable en autoclave
- Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | Toma 35 |
| Para utilizar con (equipo) | Evaporadores rotatorios |
| Cantidad | 1 |
| Volumen (métrico) | 100 mL |
| Diámetro (métrico) | 64 mm |